Learn More
Lactose, Serva Electrophoresis™
Codice prodotto. 11442234
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11442234 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11442234 Fornitore Serva Electrophoresis N. del fornitore 2745102
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 5965-66-2
Formula molecolare C12H22O11
Numero MDL MFCD00064521
Quantità 1 kg
Sinonimo beta-lactose, beta-d-lactose, lactose, fast-flo lactose, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-beta-d-glucopyranose, milk sugar, d-lactose, fast-flo, lactose anhydrous, pharmatose 450m
InChI Key GUBGYTABKSRVRQ-DCSYEGIMSA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 342.30
PubChem CID 6134
ChEBI CHEBI:36218