Learn More
Lactose, MedChemExpress
Descrizione
Lactose, a major sugar in the milk of most species, could regulate human’s intestinal microflora.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lactose |
| CAS | 63-42-3 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C12H22O11 |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (292.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (146.07 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO)O1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 342.3 |
| Peso formulazione | 342.3 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only