Learn More
Lactose Monohydrate, Extra Pure, SLR, Fine Powder, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di fusione | 219°C |
| Colore | White |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Quantità | 1 kg |
| Peso formulazione | 360.3g/mol |
| Forma fisica | Solid |