Learn More
Lactose Monohydrate, Mikromol™
Codice prodotto. 17949244
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17949244 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17949244 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1485.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Lactose Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Lactose Monohydrate
CAS 5989-81-1
Nomi componenti o analita alpha-Lactose Monohydrate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H22 O11 . H2 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Aeroflo 20, Aeroflo 65, Aeroflo 95, Flowlac 200, GranuLac 200, Granulac 230, Inhalac 120, Inhalac 230, Lactochem, Lactose 100M, Lactose D 80, Lactosum D 80, Pharmatose 150M, Pharmatose 325, Pharmatose 50M, Pharmatose 90M, Pharmatose DCL 11, Zeparox, 4-O-beta-D-Galactopyranosyl-alpha-D-glucopyranose monohydrate, alpha-D-Lactose monohydrate, alpha-Lactose monohydrate
InChI Formula InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;/h3-20H,1-2H2;1H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+;/m1./s1
SMILES O.OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 360.31
Quantità 250 mg
Peso formulazione 360.1268 g/mol