Learn More
Lactulose, 99+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 225931000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 4618-18-2 Peso : 0.15000kg
Quantità 100g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 11946901
  • 329.00€ / 100g
Spedizione stimata
30-04-2021
Identificatori chimici
4618-18-2
342.297
lactulose
(2S,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,4S,5R)-4,5-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
C12H22O11
JCQLYHFGKNRPGE-DJYZFUSFSA-N
131839611
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C2O)(CO)O)CO)O)O)O)O
Specifica
Lactulose
Glass bottle
-46.0° to -50.0° (20°C, 589nm) (c=5, H2O, ammonia) on anhydrous substance
White
3.0 to 7.0 (6% aq. soln.)
99+%
lactulose
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C2O)(CO)O)CO)O)O)O)O
342.297
342.28
≥99.0% (on anhydrous substance) (HPLC)
Authentic
− 47.00 (20.00°C c=5,H2O,12hr)
3% max.
100g
4618-18-2
C12H22O11
JCQLYHFGKNRPGE-DJYZFUSFSA-N
(2S,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,4S,5R)-4,5-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
131839611
Crystalline Powder
Videos
SDS Documenti