Learn More
Uvex™ Ladies Coat 7463-Graphit
Codice prodotto. 17255711 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17255711 3X-Large Pezzo
17205711 Small Pezzo
17215711 Medium Pezzo
17225711 Large Pezzo
17235711 X-Large Pezzo
17245711 2X-Large Pezzo
17265711 4X-Large Pezzo
17295701 X-Small Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17255711 Fornitore Uvex™ N. del fornitore 8825914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.60€
    77.67€ / pezzi 1
    Risparmia 0.93€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Women coat
  • Material: 66.5% polyester, 32% cotton, 1.5% antistatic. Fibers, 245 g / m²
  • Color white
  • Highest protection with antistat.
  • Fiber - optimal charge reduction
  • High rise arm construction
  • Breast pocket on the left
  • Two side pockets
  • Turn-down collar standards: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
  • Sizes: XS-4XL
  • Oversize surcharge: from size XXL + 10%
  • Normal wash 60 ° C, do not bleach, dry Dryer, iron 2 points, chem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size 3X-Large
Sesso Women's
Materiale Cotton, Polyester
Colore Gray
Tipo di chiusura Press Studs
Monouso Reusable
Product Type General Purpose Jacket
Spessore 245 gsm