Learn More
Bochem™ Mestolo
In acciaio inox
19.60€ - 26.60€
Specifica
Product Type | Dosatori a mestolo |
---|---|
Materiale | Acciaio inox 18/10 |
Tipo di maniglia | Piatto |
Stile | Piatto |
Certificazione/Conformità | AISI 304 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10120161
|
Bochem™
8741 |
200 ml |
19.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10028250
|
Bochem™
8742 |
220 ml |
26.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Mestolo
- Manico piatto
- Acciaio inox
Specifica
Dosatori a mestolo | |
Piatto | |
AISI 304 |
Acciaio inox 18/10 | |
Piatto | |
315 mm |