Learn More
Bochem™ Ladle Scoop
Bochem™ Ladle Scoop is constructed of Stainless Steel and features a rounded handle.
36.85€ - 54.90€
Specifica
Materiale | Stainless Steel (18/10) |
---|---|
Tipo di maniglia | Rounded Handle |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza vaschetta (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza vaschetta (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10070841
|
Bochem™
8793 |
200 mL | 300 mm | 90 mm |
36.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10594451
|
Bochem™
8795 |
380 mL | 400 mm | 120 mm |
54.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Stainless Steel
- Rounded handle
- 8mm handle diameter
Specifica
Stainless Steel (18/10) | |
Rounded Handle |