Learn More
Thermo Scientific™ Laemmli SDS Sample Buffer with Pyronin Y, reducing, 4X
For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system
52.00€ - 68.00€
Specifica
Colore | Pink |
---|---|
Concentrazione | 4X |
Product Type | Sample Loading Buffer |
Forma | Liquid |
Da utilizzare con (applicazione) | Laemmli SDS-PAGE |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15470227
|
Thermo Scientific™
J62115.AC |
25 mL |
52.00€
25mL |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15480227
|
Thermo Scientific™
J62115.AD |
50 mL |
68.00€
50mL |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Pink | |
Sample Loading Buffer | |
Laemmli SDS-PAGE |
4X | |
Liquid |