Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X)
Codice prodotto. 15403949
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
25mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15403949 50 mL 50mL
15493939 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15403949 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J61337.AD
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Laemmli SDS sample buffer is used to prepare protein samples in the Laemmli SDS-PAGE system.
For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system. Laemmli SDS sample buffer is used as an electrophoretic dye for denaturation of proteins and monitoring the front of running gel. Further, it is used for polyacrylamide protein gel analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • This compound is composed of several compounds, including 375 mM Tris-HCl (pH 6.8), 9% SDS, 50% glycerol, 9% β-mercaptoethanol, 0.03% bromophenol blue
  • The SDS compound present in the Laemmli SDS sample buffer binds noncovalently to proteins. SDS is negatively charged and can mask the intrinsic charge of the protein it binds
Application
  • Laemmli SDS sample buffer is used to denature proteins and for protein sample preparation to be used in the SDS-PAGE system
  • This sample buffer is used as an electrophoretic dye for denaturation of proteins and monitoring the front of the running gel
  • It is also used for polyacrylamide protein gel analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blue
Concentrazione 6X
Forma Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Laemmli SDS-PAGE
Quantità 50 mL
Product Type Sample Loading Buffer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate, 2-Mercaptoethanol