Descrizione
LAIR2 Monoclonal antibody specifically detects LAIR2 in Human samples. It is validated for ELISA (Matched Antibody Pair), ELISA (Matched Antibody Pair)
Specifica
Specifica
| Antigene | LAIR2 |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Biotin |
| Diluizione | ELISA, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 50 - 200ng/well, ELISA Detection (Matched Antibody Pair) 0.1 - 0.5ug/ml |
| Alias gene | CD306 antigen, CD306leukocyte-associated Ig-like receptor-2, LAIR-2, leukocyte-associated Ig-like receptor 2, leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 2, MGC71634 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Quantità | 1 Set |
| Status giuridico | RUO |
| Disciplina di ricerca | Immunology |
| Vedi altri risultati |