Learn More
Motic™ 4-dot calibration slide
Codice prodotto. 11752656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11752656 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11752656 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1101002300142
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use with Motic™ Images Plus 2.0 software. Motic™ 4-Dot Calibration Slide has diameters of 0.7mm, 0.15mm, 0.6mm, and 1.5mm
  • For use with the Motic™ Images Plus 2.0 software for calibration
  • Includes 4 diameters: 0.7mm, 0.15mm, 0.6mm, and 1.5mm
Order Info
dimProductType
Specifica
Tipo Calibration Slide
Diametro (sistema metrico) 0.07, 0.15, 0.6, 1.5 mm
Quantità 1 Ea.