Learn More
Laminarin, TRC
Codice prodotto. 30136599
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136599 500 mg 500mg
30008690 250 mg 250mg
30008473 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136599 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL170565500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9008-22-4
Formula molecolare C18 H30 O14 X2
Molecular Weight (g/mol) 470.42
Sinonimo Goemar H 11, Iodus 40, Laminarin, (1→3)-β-D-Glucan
SMILES [X][C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]([X])[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Laminarin
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)10(25)11(26)17(31-4)34-15-9(24)6(3-21)32-18(13(15)28)33-14-8(23)5(2-20)30-16(29)12(14)27/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16?,17?,18?/m1/s1
Peso formulazione 470.1636