Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 1.6 1 Explosive Substances Transport Signs
Codice prodotto. 11790204 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Larghezza (sistema metrico):
100.00 mm
200.00 mm
297.00 mm
Quantità:
1 Ea.
250/Pk.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
11790204 297 mm 297.00 mm 1 Ea. Pezzo
11770204 100 mm 100.00 mm 1 Ea. Pezzo
11720244 100 mm 100.00 mm 250/Pk. 1 ROLL
11780204 200 mm 200.00 mm 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11790204 Fornitore Brady™ N. del fornitore 223560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.85€
    9.36€ / pezzi 1
    Risparmia 1.49€
    13% Sconto
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Alternate Part Number ADR 1.6-297*297-B7541
Finitura Gloss
Include 1 Sign/Card
Materiale Laminated Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Tipo di montaggio Self-adhesive
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification
Altezza (sistema imperiale) 11.69 in.
Altezza (sistema metrico) 297 mm
Temperatura max (sistema imperiale) 230°F
Temperatura max (sistema metrico) 110°C
Min. Temperature (English) -40°F
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema imperiale) 11.69 in.
Larghezza (sistema metrico) 297.00 mm
Temperature Range (Metric) -40 °C-110 °C
Forma A rombo
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Lingue Universal
Testo visualizzato 1.6 1
Product Type Transport Sign
Colore Black on Orange