Specifica
| Alternate Part Number | ADR 3B-297*297-B7541 |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Laminated Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Altezza (sistema metrico) | 297 mm |
| Spessore | 0.099 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 297.00 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40 °C-110 °C |
| Forma | A rombo |
| Vedi altri risultati |