Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 3b Flammable Liquid Transport Signs
Codice prodotto. 11780244 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Larghezza (sistema metrico):
100.00 mm
200.00 mm
297.00 mm
Quantità:
1 Ea.
250/Pk.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
11780244 100 mm 100.00 mm 250/Pk. 1 ROLL
11740214 200 mm 200.00 mm 1 Ea. Pezzo
11730214 100 mm 100.00 mm 1 Ea. Pezzo
11750214 297 mm 297.00 mm 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11780244 Fornitore Brady™ N. del fornitore 223604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00€
    359.51€ / 1 rotoli
    Risparmia 38.49€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Specifica
Alternate Part Number ADR 3BRL-100*100-B7541
Finitura Gloss
Materiale Laminated Polyester
Quantità 250/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 100.00 mm
Temperature Range (Metric) -40 °C-110 °C
Forma A rombo
Testo visualizzato 3
Colore White on Red