Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 4.1 Flammable Solids Transport Sign
Codice prodotto. 11730224 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11730224 100 x 100 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11730224 Fornitore Brady™ N. del fornitore 223576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00€
    359.51€ / 1 rotoli
    Risparmia 38.49€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Alternate Part Number ADR 4.1RL-100*100-B7541
Finitura Gloss
Materiale Laminated Polyester
Quantità 250/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 100.00 mm
Temperature Range (Metric) -40 °C-110 °C
Forma A rombo
Dimensioni (L x P) 100 x 100 mm
Testo visualizzato 4
Colore White Stripes