Learn More
Brady™ Laminated Polyester Anti-skid Tape-Die-Cut Cleats
Codice prodotto. 11731336 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Red
Dimensioni (L x P):
19 x 600 mm
140 x 140 mm
600 x 150 mm
Quantità confezione:
50 Pk.
Dimensione della confezione:
1 PK
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Quantità confezione Dimensione della confezione
11731336 Black 140 x 140 mm 50 Pk. 1 PK
11721336 Black 600 x 150 mm 50 Pk. 1 PK
11711336 Black 19 x 600 mm 50 Pk. 1 PK
11701336 Red 140 x 140 mm 50 Pk. 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11731336 Fornitore Brady™ N. del fornitore 078196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    140.56€ / 1 confezioni
    Risparmia 16.44€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 29-09-2026
I nastri antisdrucciolo Anti-Skid contribuiscono a evitare scivolamenti e cadute su pavimenti bagnati o scivolosi. Il nastro Anti-Skid aderisce in modo permanente a pavimenti puliti e asciutti, resistendo a grasso e olio. Utilizzabile in interni ed esterni.
  • Anti-Skid (anti-slip) tapes help to prevent slipping and falling on wet or slippery floors.
  • The rugged polyester tape is adhesive backed and coated with thousands of particles of durable aluminium oxide grit.
  • Anti-Skid tape bonds permanently to clean, dry floors, withstands grease and oil and will work indoors or outdoors.
  • Anti-Skid tape is available in a variety of colors and sizes to suit all of your floor marking needs
Specifica
Alternate Part Number ANTISKID TAPE BLACK 140X140MM PK 50
Descrizione Anti-Skid Tape-Die-Cut Cleats - Black
Dimensioni (L x P) 140 x 140 mm
Da utilizzare con (applicazione) Traction on steps, slick floors, and egress pathway marking
Altezza (sistema imperiale) 5.51 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Quantità confezione 50 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Spessore 0.162 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.51 in.
Larghezza (sistema metrico) 140 mm
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Black
Materiale Polyester