Learn More
Brady™ Laminated Polyester Escape Route Output Sign
Codice prodotto. 10453184 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White on Green
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10453184 White on Green Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10453184 Fornitore Brady™ N. del fornitore 250453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.85€
    4.40€ / pezzi 1
    Risparmia 0.45€
    9% Sconto
In stock
Specifica
Certificazione/Conformità EU Directive 2002/95/EC
Alternate Part Number PIC 372-200X200-B7541 (BRANDED)
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Laminated Polyester
Da utilizzare con (applicazione) Pipe markers and safety signs
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Spessore 0.024 mm
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Square
Testo visualizzato Output
Product Type Escape Route Sign
Colore White on Green