Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | ADR 3A-100*100-B7541 |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Descrizione | Laminated Polyester |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipemarkers and safety signs |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Spessore | 0.024 mm |
| Vedi altri risultati |