Learn More
Brady™ Laminated Polyester GHS Symbol Labels: Explosive
Codice prodotto. 15654207 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
Larghezza (sistema metrico):
50.00 mm
100.00 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
pezzi 250
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15654207 50 mm 50.00 mm pezzi 250
11733879 50 mm 50.00 mm 1 ROLL
15644207 100 mm 100.00 mm pezzi 250
11598864 100 mm 100.00 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15654207 Fornitore Brady™ N. del fornitore 811681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    136.31€ / pezzi 250
    Risparmia 15.69€
    10% Sconto
In stock
Labels with GHS symbol - Explosive
  • High quality labels that can withstand the toughest environments
  • Ultra-durable materials mean you only need to label products once in their lifetime
  • Extremely weather, abrasion and chemical resistant
  • Labels can withstand temperatures of -40 °C to +120 °C
  • 50mm x 50mm labels are supplied as a continuous roll, user cuts as required
  • 100mm x 100mm labels are individual labels on a roll
Specifica
Alternate Part Number PIC 1801-50*50-B7541-RLL-C
Finitura Gloss
Include 250 Labels/Roll
Materiale Laminated Polyester
Quantità 250/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Tipo di montaggio Self-adhesive
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Hazard Communication Identification
Altezza (sistema imperiale) 1.97 in.
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Temperatura max (sistema imperiale) 230°F
Temperatura max (sistema metrico) 110°C
Min. Temperature (English) -40°F
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.97 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.00 mm
Temperature Range (Metric) -40 °C-110 °C
Forma A rombo
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Lingue English
Product Type Fire Safety Sign
Colore Red