Learn More
- Home
- Products
- Facility Safety and Maintenance
- Signs and Tags
- Chemical Hazard Signs
- Brady™ Segnali con simboli GHS in poliestere laminato
Brady™ Segnali con simboli GHS in poliestere laminato
Codice prodotto. 15404851 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
70 mm
100 mm
100 mm
Testo visualizzato:
Acute Toxicity
Compressed Gas
Corrosive
Corrosivo
Esplosivo
Explosive
Flammable
Gas compresso
Hazardous to Aquatic Environment
Health Hazard
Infiammabile
Ossidante
Oxidizing
Pericoloso per inalazione
Pericoloso per l'ambiente acquatico
Pericoloso per la salute
Respiratory Hazard
Tossicità acuta
Stile:
Card Mounted
Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll
Individual Markers on a Roll
Quantità:
1 ciascuno
100/Pk.
20/Pk.
6/Pk.
Confezione da 20
Confezione da 250
Unit Size:
1 ROLL
pezzi 20
pezzi 250
pezzi 4
pezzi 6
72 product options available for selection
| Product Code. | Larghezza (sistema metrico) | Testo visualizzato | Stile | Quantità | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 15404851 | 40 mm | Infiammabile | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 15414871 | 40 mm | Tossicità acuta | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 15404871 | 100 mm | Acute Toxicity | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 4 |
| 11598904 | 100 mm | Tossicità acuta | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15604227 | 100 mm | Tossicità acuta | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 11753889 | 50 mm | Tossicità acuta | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15614227 | 50 mm | Tossicità acuta | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15434871 | 70 mm | Acute Toxicity | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 15454851 | 100 mm | Gas compresso | Card Mounted | Confezione da 20 | pezzi 4 |
| 11548884 | 100 mm | Gas compresso | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15604217 | 100 mm | Gas compresso | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15464851 | 40 mm | Compressed Gas | Card Mounted | 100/Pk. | pezzi 20 |
| 15368751 | 50 mm | Gas compresso | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15644237 | 50 mm | Gas compresso | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15474851 | 70 mm | Compressed Gas | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 11763879 | 50 mm | Gas compresso | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15614217 | 50 mm | Gas compresso | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15474861 | 100 mm | Corrosive | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 4 |
| 11548904 | 100 mm | Corrosivo | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15684217 | 100 mm | Corrosivo | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15484861 | 40 mm | Corrosivo | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 15694217 | 50 mm | Corrosivo | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 11743889 | 50 mm | Corrosivo | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15684237 | 50 mm | Corrosivo | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15318761 | 50 mm | Corrosivo | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15328751 | 50 mm | Esplosivo | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15614237 | 50 mm | Esplosivo | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15494861 | 70 mm | Corrosive | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 15338751 | 50 mm | Infiammabile | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15624237 | 50 mm | Infiammabile | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15414861 | 100 mm | Hazardous to Aquatic Environment | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 4 |
| 11548894 | 100 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15644217 | 100 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15424861 | 40 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 11723889 | 50 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15654217 | 50 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15398751 | 50 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15664237 | 50 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15434861 | 70 mm | Hazardous to Aquatic Environment | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 15484851 | 100 mm | Health Hazard | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 4 |
| 11598884 | 100 mm | Pericoloso per la salute | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15624217 | 100 mm | Pericoloso per la salute | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15494851 | 40 mm | Pericoloso per la salute | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 15378751 | 50 mm | Pericoloso per la salute | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15654237 | 50 mm | Pericoloso per la salute | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 11783879 | 50 mm | Pericoloso per la salute | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15634217 | 50 mm | Pericoloso per la salute | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15404861 | 70 mm | Health Hazard | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 15424851 | 100 mm | Oxidizing | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 4 |
| 15684207 | 100 mm | Ossidante | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 11598874 | 100 mm | Ossidante | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 11753879 | 50 mm | Ossidante | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15694207 | 50 mm | Ossidante | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15434851 | 40 mm | Ossidante | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 15444861 | 100 mm | Respiratory Hazard | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 4 |
| 15358751 | 50 mm | Ossidante | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15634237 | 50 mm | Ossidante | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15444851 | 70 mm | Oxidizing | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 11598894 | 100 mm | Pericoloso per inalazione | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15664217 | 100 mm | Pericoloso per inalazione | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15454861 | 40 mm | Pericoloso per inalazione | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 11733889 | 50 mm | Pericoloso per inalazione | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15674217 | 50 mm | Pericoloso per inalazione | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15308761 | 50 mm | Pericoloso per inalazione | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15674237 | 50 mm | Pericoloso per inalazione | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15464861 | 70 mm | Respiratory Hazard | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 11548874 | 100 mm | Infiammabile | Individual Markers on a Roll | 1 ciascuno | 1 ROLL |
| 15664207 | 100 mm | Infiammabile | Individual Markers on a Roll | 1 ciascuno | pezzi 250 |
| 11743879 | 50 mm | Infiammabile | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | 1 ciascuno | 1 ROLL |
| 15674207 | 50 mm | Infiammabile | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | 1 ciascuno | pezzi 250 |
| 15464841 | 40 mm | Explosive | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 15414851 | 70 mm | Flammable | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 72 options available.
Product Code.
15404851
Supplier
Brady™
Supplier No.
811685
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
9.55€
8.57€ / pezzi 20
Risparmia 0.98€
10% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
8.56 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28009" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28009" per avere il tuo prezzo promozionale.
Add to basket
Description
- Self-adhesive labels with GHS Symbol
- Laminated polyester with gloss finish
- High quality labels that can withstand the toughest environments
- Ultra-durable materials mean you only need to label products once in their lifetime
- Extremely weather, abrasion and chemical resistant
- Labels can withstand temperatures of -40 °C to +120 °C
- 50mm x 50mm labels are supplied as a continuous roll, user cuts as required
- 100mm x 100mm labels are individual labels on a roll
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC |
| Alternate Part Number | PIC 1802-40*40-B7541-CRD |
| Finitura | Gloss |
| Include | 20 Labels/Card |
| Materiale | Poliestere laminato |
| Quantità | 20/Pk. |
| Stile | Card Mounted |
| Tipo di adesivo | Acrilico permanente |
| Descrizione | Material: Poliestere laminato |
| Tipo di montaggio | Self-adhesive |
| Da utilizzare con (applicazione) | Marcatubi e simboli di sicurezza |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.57 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 230°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 110°C |
| Min. Temperature (English) | -40°F |
| Spessore | 0.024 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.57 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40 °C-110 °C |
| Forma | A rombo |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -40°F to +230°F |
| Lingue | Universal |
| Testo visualizzato | Infiammabile |
| Product Type | Simbolo GHS |
| Colore | Nero e rosso su bianco |
| Show More Show Less |