Learn More
- Home
- Products
- Facility Safety and Maintenance
- Signs and Tags
- Chemical Hazard Signs
- Brady™ Segnali con simboli GHS in poliestere laminato
Brady™ Segnali con simboli GHS in poliestere laminato
Codice prodotto. 15414871
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
70 mm
100 mm
100 mm
Testo visualizzato:
Acute Toxicity
Compressed Gas
Corrosive
Corrosivo
Esplosivo
Explosive
Flammable
Gas compresso
Hazardous to Aquatic Environment
Health Hazard
Infiammabile
Ossidante
Oxidizing
Pericoloso per inalazione
Pericoloso per l'ambiente acquatico
Pericoloso per la salute
Respiratory Hazard
Tossicità acuta
Stile:
Card Mounted
Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll
Individual Markers on a Roll
Quantità:
1 ciascuno
100/Pk.
20/Pk.
6/Pk.
Confezione da 20
Confezione da 250
Dimensione della confezione:
1 ROLL
pezzi 20
pezzi 250
pezzi 4
pezzi 6
72 product options available for selection
| Codice prodotto. | Larghezza (sistema metrico) | Testo visualizzato | Stile | Quantità | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15414871 | 40 mm | Tossicità acuta | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 15404871 | 100 mm | Acute Toxicity | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 4 |
| 11598904 | 100 mm | Tossicità acuta | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15604227 | 100 mm | Tossicità acuta | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 11753889 | 50 mm | Tossicità acuta | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15614227 | 50 mm | Tossicità acuta | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15434871 | 70 mm | Acute Toxicity | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 15454851 | 100 mm | Gas compresso | Card Mounted | Confezione da 20 | pezzi 4 |
| 11548884 | 100 mm | Gas compresso | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15604217 | 100 mm | Gas compresso | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15464851 | 40 mm | Compressed Gas | Card Mounted | 100/Pk. | pezzi 20 |
| 15368751 | 50 mm | Gas compresso | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15644237 | 50 mm | Gas compresso | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15474851 | 70 mm | Compressed Gas | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 11763879 | 50 mm | Gas compresso | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15614217 | 50 mm | Gas compresso | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15474861 | 100 mm | Corrosive | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 4 |
| 11548904 | 100 mm | Corrosivo | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15684217 | 100 mm | Corrosivo | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15484861 | 40 mm | Corrosivo | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 11743889 | 50 mm | Corrosivo | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15694217 | 50 mm | Corrosivo | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15318761 | 50 mm | Corrosivo | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15684237 | 50 mm | Corrosivo | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15328751 | 50 mm | Esplosivo | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15614237 | 50 mm | Esplosivo | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15494861 | 70 mm | Corrosive | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 15338751 | 50 mm | Infiammabile | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15624237 | 50 mm | Infiammabile | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15414861 | 100 mm | Hazardous to Aquatic Environment | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 4 |
| 11548894 | 100 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15644217 | 100 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15424861 | 40 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 11723889 | 50 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15654217 | 50 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15398751 | 50 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15664237 | 50 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15434861 | 70 mm | Hazardous to Aquatic Environment | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 15484851 | 100 mm | Health Hazard | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 4 |
| 11598884 | 100 mm | Pericoloso per la salute | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15624217 | 100 mm | Pericoloso per la salute | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15494851 | 40 mm | Pericoloso per la salute | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 15378751 | 50 mm | Pericoloso per la salute | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15654237 | 50 mm | Pericoloso per la salute | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 11783879 | 50 mm | Pericoloso per la salute | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15634217 | 50 mm | Pericoloso per la salute | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15404861 | 70 mm | Health Hazard | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 15424851 | 100 mm | Oxidizing | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 4 |
| 11598874 | 100 mm | Ossidante | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15684207 | 100 mm | Ossidante | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 11753879 | 50 mm | Ossidante | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15694207 | 50 mm | Ossidante | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15434851 | 40 mm | Ossidante | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 15444861 | 100 mm | Respiratory Hazard | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 4 |
| 15358751 | 50 mm | Ossidante | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15634237 | 50 mm | Ossidante | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15444851 | 70 mm | Oxidizing | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 11598894 | 100 mm | Pericoloso per inalazione | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15664217 | 100 mm | Pericoloso per inalazione | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15454861 | 40 mm | Pericoloso per inalazione | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 11733889 | 50 mm | Pericoloso per inalazione | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15674217 | 50 mm | Pericoloso per inalazione | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15308761 | 50 mm | Pericoloso per inalazione | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15674237 | 50 mm | Pericoloso per inalazione | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15464861 | 70 mm | Respiratory Hazard | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 11548874 | 100 mm | Infiammabile | Individual Markers on a Roll | 1 ciascuno | 1 ROLL |
| 15664207 | 100 mm | Infiammabile | Individual Markers on a Roll | 1 ciascuno | pezzi 250 |
| 11743879 | 50 mm | Infiammabile | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | 1 ciascuno | 1 ROLL |
| 15674207 | 50 mm | Infiammabile | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | 1 ciascuno | pezzi 250 |
| 15404851 | 40 mm | Infiammabile | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 15464841 | 40 mm | Explosive | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 15414851 | 70 mm | Flammable | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 72 options available.
Codice prodotto.
15414871
Fornitore
Brady™
N. del fornitore
811720
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
9.55€
8.57€ / pezzi 20
Risparmia 0.98€
10% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
9.07 EUR valido fino al 2026-08-14
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28007" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28007" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Descrizione
- Self-adhesive diamond shape labels
- Pre-printed with GHS hazard symbols
- Laminated polyester, gloss finish black and red on white
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010, conforme RoHS in base alla direttiva UE 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | PIC 1809-40*40-B7541-CRD |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Poliestere laminato |
| Quantità | 20/Pk. |
| Stile | Card Mounted |
| Tipo di adesivo | Sensibile alla pressione basato su acrilico permanente, Pressure-sensitive |
| Descrizione | Material: Poliestere laminato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Utilizzato per marcatubi e simboli di sicurezza |
| Altezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Spessore | 0.024 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 110°C |
| Forma | A rombo |
| Testo visualizzato | Tossicità acuta |
| Product Type | Segnale con simboli GHS |
| Colore | Black on White |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |