Learn More
- Home
- Products
- Facility Safety and Maintenance
- Signs and Tags
- Chemical Hazard Signs
- Brady™ Segnali con simboli GHS in poliestere laminato
Brady™ Segnali con simboli GHS in poliestere laminato
Codice prodotto. 15614237 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
70 mm
100 mm
100 mm
Testo visualizzato:
Acute Toxicity
Compressed Gas
Corrosive
Corrosivo
Esplosivo
Explosive
Flammable
Gas compresso
Hazardous to Aquatic Environment
Health Hazard
Infiammabile
Ossidante
Oxidizing
Pericoloso per inalazione
Pericoloso per l'ambiente acquatico
Pericoloso per la salute
Respiratory Hazard
Tossicità acuta
Stile:
Card Mounted
Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll
Individual Markers on a Roll
Quantità:
1 ciascuno
100/Pk.
20/Pk.
6/Pk.
Confezione da 20
Confezione da 250
Unit Size:
1 ROLL
pezzi 20
pezzi 250
pezzi 4
pezzi 6
72 product options available for selection
| Product Code. | Larghezza (sistema metrico) | Testo visualizzato | Stile | Quantità | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 15614237 | 50 mm | Esplosivo | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15414871 | 40 mm | Tossicità acuta | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 15404871 | 100 mm | Acute Toxicity | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 4 |
| 11598904 | 100 mm | Tossicità acuta | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15604227 | 100 mm | Tossicità acuta | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 11753889 | 50 mm | Tossicità acuta | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15614227 | 50 mm | Tossicità acuta | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15434871 | 70 mm | Acute Toxicity | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 15454851 | 100 mm | Gas compresso | Card Mounted | Confezione da 20 | pezzi 4 |
| 11548884 | 100 mm | Gas compresso | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15604217 | 100 mm | Gas compresso | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15464851 | 40 mm | Compressed Gas | Card Mounted | 100/Pk. | pezzi 20 |
| 15368751 | 50 mm | Gas compresso | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15644237 | 50 mm | Gas compresso | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15474851 | 70 mm | Compressed Gas | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 11763879 | 50 mm | Gas compresso | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15614217 | 50 mm | Gas compresso | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15474861 | 100 mm | Corrosive | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 4 |
| 11548904 | 100 mm | Corrosivo | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15684217 | 100 mm | Corrosivo | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15484861 | 40 mm | Corrosivo | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 15694217 | 50 mm | Corrosivo | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 11743889 | 50 mm | Corrosivo | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15684237 | 50 mm | Corrosivo | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15318761 | 50 mm | Corrosivo | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15328751 | 50 mm | Esplosivo | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15494861 | 70 mm | Corrosive | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 15338751 | 50 mm | Infiammabile | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15624237 | 50 mm | Infiammabile | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15414861 | 100 mm | Hazardous to Aquatic Environment | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 4 |
| 11548894 | 100 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15644217 | 100 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15424861 | 40 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 11723889 | 50 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15654217 | 50 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15398751 | 50 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15664237 | 50 mm | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15434861 | 70 mm | Hazardous to Aquatic Environment | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 15484851 | 100 mm | Health Hazard | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 4 |
| 11598884 | 100 mm | Pericoloso per la salute | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15624217 | 100 mm | Pericoloso per la salute | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15494851 | 40 mm | Pericoloso per la salute | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 15378751 | 50 mm | Pericoloso per la salute | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15654237 | 50 mm | Pericoloso per la salute | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 11783879 | 50 mm | Pericoloso per la salute | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15634217 | 50 mm | Pericoloso per la salute | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15404861 | 70 mm | Health Hazard | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 15424851 | 100 mm | Oxidizing | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 4 |
| 15684207 | 100 mm | Ossidante | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 11598874 | 100 mm | Ossidante | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 11753879 | 50 mm | Ossidante | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15694207 | 50 mm | Ossidante | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15434851 | 40 mm | Ossidante | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 15444861 | 100 mm | Respiratory Hazard | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 4 |
| 15358751 | 50 mm | Ossidante | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15634237 | 50 mm | Ossidante | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15444851 | 70 mm | Oxidizing | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 11598894 | 100 mm | Pericoloso per inalazione | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15664217 | 100 mm | Pericoloso per inalazione | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15454861 | 40 mm | Pericoloso per inalazione | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 11733889 | 50 mm | Pericoloso per inalazione | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15674217 | 50 mm | Pericoloso per inalazione | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15308761 | 50 mm | Pericoloso per inalazione | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | 1 ROLL |
| 15674237 | 50 mm | Pericoloso per inalazione | Individual Markers on a Roll | Confezione da 250 | pezzi 250 |
| 15464861 | 70 mm | Respiratory Hazard | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
| 11548874 | 100 mm | Infiammabile | Individual Markers on a Roll | 1 ciascuno | 1 ROLL |
| 15664207 | 100 mm | Infiammabile | Individual Markers on a Roll | 1 ciascuno | pezzi 250 |
| 11743879 | 50 mm | Infiammabile | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | 1 ciascuno | 1 ROLL |
| 15674207 | 50 mm | Infiammabile | Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | 1 ciascuno | pezzi 250 |
| 15404851 | 40 mm | Infiammabile | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 15464841 | 40 mm | Explosive | Card Mounted | 20/Pk. | pezzi 20 |
| 15414851 | 70 mm | Flammable | Card Mounted | 6/Pk. | pezzi 6 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 72 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
15614237
Leverandør
Brady™
Leverandørnr.
814032
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
152.00€
136.31€ / pezzi 250
Risparmia 15.69€
10% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Autoadesivo
- Poliestere laminato con finitura lucida
Tekniske data
Tekniske data
| Certificazione/Conformità | ISO 7010, conforme RoHS in base alla direttiva UE 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | PIC 1801-50*50-B7541-RLL-DC |
| Finitura | Gloss |
| Include | 250 Labels/Roll |
| Materiale | Poliestere laminato |
| Quantità | Confezione da 250 |
| Stile | Individual Markers on a Roll |
| Tipo di adesivo | Acrilico permanente |
| Descrizione | Material: Poliestere laminato |
| Tipo di montaggio | Self-adhesive |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per marcatubi e simboli di sicurezza |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.97 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 230°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 110°C |
| Min. Temperature (English) | -40°F |
| Spessore | 0.024 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.97 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 110°C |
| Forma | A rombo |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -40°F to +230°F |
| Lingue | Universal |
| Testo visualizzato | Esplosivo |
| Product Type | Segnale con simboli GHS |
| Colore | Rosso e nero su bianco |
| Vis mere Vis mindre |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?