Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Eyewash station
Codice prodotto. 15694327 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Altezza (sistema metrico):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15694327 315 mm 315 mm Pezzo
15664327 100 mm 100 mm Pezzo
15674327 148 mm 148 mm Pezzo
15684327 200 mm 200 mm Pezzo
15604337 400 mm 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15694327 Fornitore Brady™ N. del fornitore 815554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.50€
    11.25€ / pezzi 1
    Risparmia 1.25€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Sign compliant to ISO 7010.
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC E011-315x315-PE-CRD/1
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 315 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 315 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Square
Lingue Global
Colore White on Green