Learn More
Brady™ Laminated Polyester ISO Safety Sign: Fire Hose Pictogram
Codice prodotto. 15133299 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White on Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15133299 White on Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15133299 Fornitore Brady™ N. del fornitore 817039
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.95€
    4.40€ / pezzi 1
    Risparmia 0.55€
    11% Sconto
In stock
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC F002-200x200-PE-CRD/1
Finitura Gloss
Materiale Laminated Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Da utilizzare con (applicazione) Indoor & Outdoor
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 200.00 mm
Temperature Range (Metric) -40 °C-110 °C
Forma Square
Lingue Global
Colore White on Red