Description
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC F003-200x200-PE-CRD/1 |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Tipo di montaggio | Self-adhesive |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
| Altezza (sistema imperiale) | 7.87 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Show More |