Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - First aid
Codice prodotto. 15694287
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Altezza (sistema metrico):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
15694287 100 mm 100 mm Pezzo
15604297 148 mm 148 mm Pezzo
15614297 200 mm 200 mm Pezzo
15624297 315 mm 315 mm Pezzo
15634297 400 mm 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15694287 Fornitore Brady™ N. del fornitore 814595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.50€
    4.00€ / pezzi 1
    Risparmia 0.50€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign compliant to ISO 7010.
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC E003-100x100-PE-CRD/1
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Square
Lingue Global
Colore White on Green