Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - No activated mobile phones
Codice prodotto. 15674627 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
15674627 200 mm Pezzo
15654627 50 mm pezzi 2
15664627 100 mm Pezzo
15684627 315 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15674627 Fornitore Brady™ N. del fornitore 823487
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.25€
    3.77€ / pezzi 1
    Risparmia 0.48€
    11% Sconto
In stock
Sign compliant to ISO 7010.
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC P013-Dia 200-PE-CRD/1
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Diametro (sistema metrico) 200 mm
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Spessore 0.099 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Round
Lingue Global
Colore Black on White