Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Safety shower
Codice prodotto. 15674337
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
148 mm
200 mm
300 mm
400 mm
Altezza (sistema metrico):
100 mm
148 mm
200 mm
300 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
15674337 100 mm 100 mm Pezzo
15684337 148 mm 148 mm Pezzo
15694337 200 mm 200 mm Pezzo
15604347 300 mm 300 mm Pezzo
15614347 400 mm 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15674337 Fornitore Brady™ N. del fornitore 815708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.50€
    4.00€ / pezzi 1
    Risparmia 0.50€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign compliant to ISO 7010.
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC E012-100x100-PE-CRD/1
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Square
Lingue Global
Colore White on Green