Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning: Biological hazard
Codice prodotto. 15342759 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Altezza (sistema metrico):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Quantità:
1 Ea.
250/Pk.
3/Pk.
7/Pk.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
pezzi 3
pezzi 7
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
15342759 100 mm 87 mm 250/Pk. 1 rotolo
15654707 50 mm 43 mm 7/Pk. pezzi 7
15548471 100 mm 87 mm 3/Pk. pezzi 3
15367667 200 mm 173 mm 1 Ea. Pezzo
15664707 315 mm 273 mm 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15342759 Fornitore Brady™ N. del fornitore 827650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00€
    332.52€ / 1 rotoli
    Risparmia 35.48€
    9% Sconto
In stock
Sign compliant to ISO 7010.
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010:2011
Alternate Part Number PIC W009-Tri 100-PE-ROLL/1
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 250/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 87 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Triangular
Lingue Global
Colore Black on Yellow