Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning: Biological hazard
Codice prodotto. 15664707
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Altezza (sistema metrico):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Quantità:
1 Ea.
250/Pk.
3/Pk.
7/Pk.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
pezzi 3
pezzi 7
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Quantità unitSize
15664707 315 mm 273 mm 1 Ea. Pezzo
15654707 50 mm 43 mm 7/Pk. pezzi 7
15548471 100 mm 87 mm 3/Pk. pezzi 3
15342759 100 mm 87 mm 250/Pk. 1 rotolo
15367667 200 mm 173 mm 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15664707 Fornitore Brady™ N. del fornitore 827653
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign compliant to ISO 7010.
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC W009-Tri 315-PE-CRD/1
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 273 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 315 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Triangular
Lingue Global
Colore Black on Yellow