Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning; Corrosive substance
Codice prodotto. 15313927
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
Altezza (sistema metrico):
43 mm
87 mm
Dimensione della confezione:
7 PCS
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
15313927 50 mm 43 mm 7 PCS
15518850 100 mm 87 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15313927 Fornitore Brady™ N. del fornitore 829721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.05€
    5.40€ / pezzi 7
    Risparmia 0.65€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign compliant to ISO 7010.
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010:2011
Alternate Part Number PIC W023- Tri 050-PE-SHEET/7
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 7/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 43 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 50 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Triangular
Lingue Global
Colore Black on Yellow