Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning; Corrosive substance
Codice prodotto. 15518850 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
Altezza (sistema metrico):
43 mm
87 mm
Dimensione della confezione:
7 PCS
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15518850 100 mm 87 mm Pezzo
15313927 50 mm 43 mm 7 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15518850 Fornitore Brady™ N. del fornitore 829723
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.40€
    8.45€ / pezzi 1
    Risparmia 0.95€
    10% Sconto
In stock
Sign compliant to ISO 7010.
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC W023-Tri 100-PE-SHEET/3
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 3/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 87 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Triangular
Lingue Global
Colore Black on Yellow