Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning; Electricity
Codice prodotto. 15664717
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Altezza (sistema metrico):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
pezzi 7
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
15664717 315 mm 273 mm Pezzo
15634717 50 mm 43 mm pezzi 7
15644717 100 mm 87 mm pezzi 3
15654717 200 mm 173 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15664717 Fornitore Brady™ N. del fornitore 828097
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign compliant to ISO 7010.
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC W012-Tri 315-PE-CRD/1
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 273 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 315 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Triangular
Lingue Global
Colore Black on Yellow