Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning; Hot surface
Codice prodotto. 15396827 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Altezza (sistema metrico):
87 mm
173 mm
273 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15396827 100 mm 87 mm pezzi 3
15644737 200 mm 173 mm Pezzo
15654737 315 mm 273 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15396827 Fornitore Brady™ N. del fornitore 828835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.40€
    8.45€ / pezzi 3
    Risparmia 0.95€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Sign compliant to ISO 7010.
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC W017-Tri 100-PE-SHEET/3
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 3/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 87 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Triangular
Lingue Global
Colore Black on Yellow