Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning; Hot surface
Descrizione
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W017-Tri 315-PE-CRD/1 |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
| Altezza (sistema metrico) | 273 mm |
| Spessore | 0.099 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 315 mm |
| Vedi altri risultati |