Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Wear eye protection
Codice prodotto. 15614457 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
15614457 50 mm pezzi 2
15356827 100 mm Pezzo
15316388 200 mm Pezzo
15624457 315 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15614457 Fornitore Brady™ N. del fornitore 818418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.05€
    4.50€ / pezzi 2
    Risparmia 0.55€
    10% Sconto
In stock
Sign compliant to ISO 7010.
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC M004-Dia 050-PE-SHEET/2
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 2/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Spessore 0.099 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Round
Lingue Global
Colore White on Blue