Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Wear safety footwear
Codice prodotto. 15604477
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
15604477 50 mm pezzi 2
15614477 100 mm Pezzo
15376388 200 mm Pezzo
15624477 315 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15604477 Fornitore Brady™ N. del fornitore 819014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.05€
    4.50€ / pezzi 2
    Risparmia 0.55€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign compliant to ISO 7010.
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC M008-Dia 050-PE-SHEET/2
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 2/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Spessore 0.099 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Round
Lingue Global
Colore White on Blue