Learn More
Brady™ Laminated Polyester Label Markers
Codice prodotto. 11785563 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black on Gray
White on Green
White on Purple
White on Red
Altezza carattere (sistema metrico):
8 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Altezza carattere (sistema metrico) Dimensione della confezione
11785563 Black on Gray 13 mm 1 ROLL
11765563 White on Green 13 mm 1 ROLL
11745583 Black on Gray 8 mm 1 ROLL
11725583 White on Green 8 mm 1 ROLL
11795563 White on Purple 13 mm 1 ROLL
11755583 White on Purple 8 mm 1 ROLL
11745563 White on Red 13 mm 1 ROLL
11705583 White on Red 8 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11785563 Fornitore Brady™ N. del fornitore 273438
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00€
    306.67€ / 1 rotoli
    Risparmia 33.33€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Laminated Polyester Label Markers feature a surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
  • Used for pipe markers and safety signs.
  • B-7541 gives excellent adhesion to low surface energy surfaces, such as polypropylene and ABS, as well as on most powder coatings.
  • Standard ink colors are black, red (RAL 3001-GL), yellow (RAL 1003-GL), blue (RAL5005-GL) and green (RAL 6032-GL).
Specifica
Descrizione Pipe Markers - Vapeur
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Black on Gray
Finitura Gloss
Formato Rotolo
Materiale Polyester
Product Type Pipe Marker
Testo di visualizzazione Vapeur
Da utilizzare con (applicazione) Pipe and valve marking
Lingue French
N. per confezione 220 Markers/Roll
Quantità 220 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0039 in.
Spessore (sistema metrico) 0.099 mm
Dimensioni (L x P) 33 m x 100 mm
Dimensioni (L x P x A) 33 m x 100 mm x 150 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 108.27 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.91 in.
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Altezza carattere (sistema metrico) 13 mm
Diametro (sistema imperiale) 3 in.
Diametro (sistema metrico) 70 mm
Alternate Part Number PMF-VAPEUR-GY4-RLL090