Learn More
Brady™ Laminated Polyester Mounted Anti-skid Tape
Codice prodotto. 11791655 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Red
Dimensioni (L x P):
18 m x 100 mm
18 m x 150 mm
18 m x 25 mm
18 m x 300 mm
18 m x 50 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11791655 Black 18 m x 300 mm 1 ROLL
11751655 Black 18 m x 25 mm 1 ROLL
11781655 Black 18 m x 150 mm 1 ROLL
11711665 Red 18 m x 50 mm 1 ROLL
11771655 Black 18 m x 100 mm 1 ROLL
11721665 Red 18 m x 100 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11791655 Fornitore Brady™ N. del fornitore 078194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00€
    324.05€ / 1 rotoli
    Risparmia 34.95€
    9% Sconto
In stock
I nastri antisdrucciolo Anti-Skid contribuiscono a evitare scivolamenti e cadute su pavimenti bagnati o scivolosi. Il nastro Anti-Skid aderisce in modo permanente a pavimenti puliti e asciutti, resistendo a grasso e olio. Utilizzabile in interni ed esterni.
  • The rugged polyester tape is adhesive backed and coated with thousands of particles of durable aluminium oxide grit.
  • Anti-Skid tape bonds permanently to clean, dry floors, withstands grease and oil and will work indoors or outdoors.
  • Anti-Skid tape is available in a variety of colors and sizes to suit all of your floor marking needs.
Specifica
Alternate Part Number ANTISKID TAPE BLACK 300MMX18M
Descrizione Roll-Mounted Anti-Skid Tape - Black
Dimensioni (L x P) 18 m x 300 mm
Da utilizzare con (applicazione) Traction on steps, slick floors, and egress pathway marking
Lunghezza (sistema imperiale) 59.1 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 18 m
Quantità confezione 1 Roll
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Spessore 0.162 mm
Larghezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Black
Materiale Polyester