Specifications
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC P005-Dia 050-PE-SHEET/2 |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Laminated Polyester |
| Quantità | 2/Pk. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor & Outdoor |
| Spessore | 0.099 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40 °C-110 °C |
| Forma | Round |
| Show More |