Learn More
Brady™ Laminated Polyester Radiation Transport Sign
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Class: ADR 7A |
| Alternate Part Number | ADR 7ARL I-100*100-B7541 |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 250/Roll |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Descrizione | Laminated Polyester |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipe markers and safety signs |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Spessore | 0.099 mm |
| Vedi altri risultati |