Learn More
Brady™ Laminated Polyester Radiation Transport Sign
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | Class 7 : Radioactive substances |
| Alternate Part Number | ADR 7B II-200*200-B7541 |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Descrizione | Laminated Polyester |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipe markers and safety signs |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Spessore | 0.024 mm |
| Show More |