Learn More
Brady™ Laminated Polyester Radioactive Warning Sign
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | PIC 304-TRI 200-B7541 (BRANDED) |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Descrizione | Laminated Polyester |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for indoor and outdoor safety signs |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Temperatura max (sistema metrico) | 110°C |
| Larghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Forma | Triangular |
| Vedi altri risultati |