Learn More
Brady™ Questi pannelli segnaletici autoadesivi sono studiati per segnalare immediatamente la possibile presenza di camion, piattaforme di carico, pali e carrelli elevatori. Sono utilizzabili ovunque siano presenti potenziali pericoli per il personale
Codice prodotto. 11736855
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red on White
Dimensione della confezione:
1 PK
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
11736855 Red on White 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11736855 Fornitore Brady™ N. del fornitore 255322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.45€
    76.29€ / 1 confezioni
    Risparmia 8.16€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These self-adhesive Warning Panels are designed to give early warning about trucks, loading platforms, posts and fork-lift trucks. They can be used wherever there are potential dangers to the work-force.
  • Designed to give early warning about trucks, loading platforms, posts and fork-lift trucks.
  • Can be used wherever there are potential dangers to the work-force.
Specifica
Alternate Part Number WP- 11X16 RD/WH
Certificazione/Conformità RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Descrizione Warning Panels - Red/White
Finitura Gloss
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification
Altezza (sistema imperiale) 11.26 in.
Altezza (sistema metrico) 286 mm
Quantità confezione 10 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Spessore 0.024 mm
Larghezza (sistema imperiale) 16.85 in.
Larghezza (sistema metrico) 428 mm
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Red on White
Materiale Polyester
Tipo Warning Panels