Learn More
Brady™ Laminated Polyester Transport Signs
Codice prodotto. 11764884 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Testo visualizzato:
Flammable Solid 4
Flammable When Wet 4
Highly Flammable Liquid 3
Spontaneous Ignition 4
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Testo visualizzato Dimensione della confezione
11764884 297 mm Highly Flammable Liquid 3 Pezzo
10412034 100 mm Spontaneous Ignition 4 Pezzo
11724874 100 mm Flammable When Wet 4 Pezzo
10694915 200 mm Spontaneous Ignition 4 Pezzo
10214894 200 mm Flammable Solid 4 Pezzo
11734874 200 mm Flammable When Wet 4 Pezzo
11794884 297 mm Flammable When Wet 4 Pezzo
11784884 297 mm Spontaneous Ignition 4 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11764884 Fornitore Brady™ N. del fornitore 257574
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.60€
    11.33€ / pezzi 1
    Risparmia 1.27€
    10% Sconto
In stock
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number ADR 3A-297*297-B7541
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Laminated Polyester
Da utilizzare con (applicazione) Pipemarkers and safety signs
Altezza (sistema metrico) 297 mm
Spessore 0.024 mm
Larghezza (sistema metrico) 297 mm
Temperature Range (Metric) -40 °C-110 °C
Forma A rombo
Testo visualizzato Highly Flammable Liquid 3
Product Type Transport Sign
Colore Red