Learn More
Brady™ Laminated Polyester Warning Safety Labels
Codice prodotto. 12300160 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Testo visualizzato:
Warning of Flammable Materials
Warning signs
Larghezza (sistema metrico):
20 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Testo visualizzato Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12300160 Warning of Flammable Materials 20 mm 1 ROLL
11808030 Warning signs 25 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12300160 Fornitore Brady™ N. del fornitore 829422
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.55€
    75.47€ / 1 rotoli
    Risparmia 8.08€
    9% Sconto
In stock
Durable laminated polyester warning safety labels for marking pipes and safety signs. Brady™ Laminated Polyester Warning Safety Labels are affixable with a permanent acrylic adhesive.
  • Laminated polyester.
  • Black on yellow for high visibility.
  • Permanent acrylic adhesive.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC W021-Tri 025-PE-ROLL/1
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Laminated Polyester
Da utilizzare con (applicazione) Pipe markers and safety signs
Altezza (sistema metrico) 22 mm
Spessore 0.024 mm
Larghezza (sistema metrico) 20 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Triangular
Lingue Global
Testo visualizzato Warning of Flammable Materials
Product Type Warning Safety Labels
Colore Black on Yellow