Learn More
Brady™ Laminated Polyester Warning Safety Signs
Codice prodotto. 10264894 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Testo visualizzato:
Danger Zone Warning Pictogram - !
Warning about skid risk
Warning of industrial trucks
Warning of tripping hazard
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Testo visualizzato Dimensione della confezione
10264894 200 mm Danger Zone Warning Pictogram - ! Pezzo
10151984 100 mm Warning about skid risk Pezzo
10275234 200 mm Warning about skid risk Pezzo
10041344 100 mm Danger Zone Warning Pictogram - ! Pezzo
11740254 315 mm Danger Zone Warning Pictogram - ! Pezzo
10715695 50 mm Danger Zone Warning Pictogram - ! Pezzo
10441074 100 mm Warning of industrial trucks Pezzo
10061394 100 mm Warning of tripping hazard Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10264894 Fornitore Brady™ N. del fornitore 250226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.00€
    3.56€ / pezzi 1
    Risparmia 0.44€
    11% Sconto
In stock
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC, ROHS Environmental Compliance
Alternate Part Number PIC 308-TRI 200-B7541 (BRANDED)
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Laminated Polyester
Da utilizzare con (applicazione) Pipe markers and safety signs
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Spessore 0.024 mm
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Triangular
Testo visualizzato Danger Zone Warning Pictogram - !
Product Type Warning Safety Sign
Colore Black on Yellow