Learn More
Hamilton™ Laminated Silicone Rubber Septa
Specifica
Specifica
| Product Type | Septum |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
| N. di strati | 3 |
| Temperatura (sistema metrico) max | 200°C |
| Materiale | Laminated Silicone Rubber |
| Quantità | 12/Pk. |